Beskrivelse
- Stiv, højflow agarosematrix modificeret med dextran overfladeforlængere og stærk sulfonatkationbytter
- Kombination af høj volumengennemstrømning og dynamisk bindingskapacitet ved højt flow for øget produktivitet
- Tåler effektiv CIP-procedure og er kemisk stabil
- Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 ml |
| Stabilitet | 1 M eddikesyre, 1 M NaOH, 8 M urinstof, 6 M guanidinhydrochlorid, 30 % isopropanol og 70 % ethanol |
| Til brug med (applikation) | Til hurtig, effektiv opsamling og mellemliggende proteinoprensning |
| Opbevaringskrav | 4 °C til 30 °C |
| Produkttype | Capto S Media |
| Flowhastighed | 700 cm/Ho μr |
| Partikelstørrelse | 90μ m |
| Højde (engelsk) Seng | 7,87 tommer |
| Højde (metrisk) Seng | 20 cm |
| Ionisk kapacitet | 0,11 til 0,14 mM Na+/ml |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Capto S, 100 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P235-Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol