Få mere at vide
Cytiva Capto™ Q kromatografimedier
Artikelnummer. 10324120 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10324120 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 10324120 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17531602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2960.00 DKK
    2680.00 DKK / 100ml
    Spare 280.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Designet til opsamling og mellemliggende oprensning af proteiner fra store fodervolumener. Cytiva CaptoTM Q Chromatography Media er en stærk anionbytning BioProcess medium, designet til at imødekomme kravene fra moderne storproducenter.
  • Stiv, højflow agarosematrix modificeret med dextran overfladeforlængere og stærk kvaternær ammonium (Q) anionbytter
  • Kombination af høj volumengennemstrømning og dynamisk bindingskapacitet ved højt flow for øget produktivitet
  • Procestid reduceret på grund af kombination af høj kapacitet med høj flowhastighed
  • Tåler effektiv CIP-procedure og er kemisk stabil
  • Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 ml
Stabilitet 1 M eddikesyre, 1 M NaOH, 8 M urinstof, 6 M guanidinhydrochlorid, 30 % isopropanol og 70 % ethanol
Til brug med (applikation) Til effektiv opsamling og mellemliggende proteinoprensning, når høj volumengennemstrømning er essentiel
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Produkttype Capto Q Media
Flowhastighed 700 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 90μ m
Højde (engelsk) Seng 7,87 tommer
Højde (metrisk) Seng 20 cm
Ionisk kapacitet 0,16 til 0,22 mM Cl-/ml
Ionbyttertype Stærk anionbytter
Maks. Tryk 0,3 MPa
Matrix Meget tværbundet agarose med Dextran overfladeforlænger
pH-område 2 til 14
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Kvartær amin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto Q, 100 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol