Få mere at vide
Cytiva Capto Q, 25 ml
Artikelnummer. 10393490 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10393490 25 mL 25ml
1 options
Artikelnummer. 10393490 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17531610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00 DKK
    688.00 DKK / 25ml
    Spare 72.00 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at opfylde kravene fra moderne storproducenter. Cytiva Capto Q, 25ml er en stærk anionbytning BioProcess medium, til hurtig, effektiv og omkostningseffektiv indfangning og mellemliggende proteinoprensning af kvaternære aminligander.
Capto Q er designet til indfangning og mellemliggende oprensning af proteiner fra store fodervolumener. Den er sammensat af en stiv, høj-flow agarose matrix modificeret med dextran overfladeforlængere og en stærk kvaternær ammonium (Q) anionbytter. Kombinationen af høj volumengennemstrømning og høj dynamisk bindingskapacitet til Capto Q øger produktiviteten i industrielle downstream-processer. Capto Q modstår effektiv og streng CIP-procedure, og den kemiske stabilitet sikrer lang medielevetid.
  • Stærk anionbytter til højproduktiv indfangning og mellemliggende rensning, når høj volumengennemstrømning er afgørende
  • Høj dynamisk bindingskapacitet ved højt flow øger produktiviteten
  • Højvolumengennemstrømning reducerer procestider
  • Omkostningseffektiv behandling med mindre enhedsoperationer
  • Opfylder industrielle krav: forsyningssikkerhed, teknisk og lovgivningsmæssig support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Capto Q, 25 ml
Matrix Meget tværbundet agarose med dextran overfladeforlænger
Til brug med (applikation) Designet til at imødekomme kravene fra moderne producenter i stor skala Capto Q's kortere behandlingstider kan reducere eksponeringen af målproteinet.
Ligand type Kvaternær amin
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Partikelstørrelse 90μ m, d 50v er medianpartikelstørrelsen af den kumulative volumenfordeling.
pH 2 til 12
Mængde 25 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto Q, 25 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.