Få mere at vide
Cytiva Capto™ Multimodale (MMC) kromatografimedier
Artikelnummer. 10681521 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10681521 25 ml Hver
10089269 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10681521 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17531710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00 DKK
    1675.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 180.00 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til at løse specifikke oprensningsudfordringer ved både høj og lav ionstyrke
  • Sammensat af stiv, high-flow agarose matrix og ny multimodal ligand
  • Anvendes til at binde proteiner ved ledningsevne af fodermateriale
  • Ligand indeholder carboxylsyregruppe og udviser egenskaberne som svag kationbytter
  • Høj dynamisk bindingskapacitet ved høj ledningsevne
  • Højvolumengennemstrømning reducerer procestider
  • Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
  • Dynamisk bindingskapacitet ved 10 % gennembrud som målt ved en opholdstid på 2 min, 300 cm/t i en Tricorn(TM) 5/100 søjle med 10 cm lejehøjde i 50 mM natriumacetat, pH 4,75, 250 mM NaCl.
garanti
Opbevares på 4° til 30 °C i 20% ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 ml
Til brug med (applikation) Til multimodal kromatografi
Anionbytningstype Svag kationbytter
Produkttype Capto MMC Media
Partikelstørrelse 75μ m
Matrix Meget tværbundet agarose
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto MMC, 25 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.