Få mere at vide
Cytiva Capto™ Multimodale (MMC) kromatografimedier
Artikelnummer. 10089269 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10089269 100 ml 100ml
10681521 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10089269 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17531702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4575.00 DKK
    4155.00 DKK / 100ml
    Spare 420.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til at løse specifikke oprensningsudfordringer ved både høj og lav ionstyrke
  • Sammensat af stiv, high-flow agarose matrix og ny multimodal ligand
  • Anvendes til at binde proteiner ved ledningsevne af fodermateriale
  • Ligand indeholder carboxylsyregruppe og udviser egenskaberne som svag kationbytter
  • Høj dynamisk bindingskapacitet ved høj ledningsevne
  • Højvolumengennemstrømning reducerer procestider
  • Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
  • Dynamisk bindingskapacitet ved 10 % gennembrud som målt ved en opholdstid på 2 min, 300 cm/t i en Tricorn(TM) 5/100 søjle med 10 cm lejehøjde i 50 mM natriumacetat, pH 4,75, 250 mM NaCl.
garanti
Opbevares på 4° til 30 °C i 20% ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 ml
Stabilitet 1 M eddikesyre, 1 M natriumhydroxid, 8 M urinstof, 6 M guanidinhydrochlorid og 70 % ethanol
Til brug med (applikation) Bruges til at løse specifikke oprensningsudfordringer ved både høj og lav ionstyrke
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Bindende Kapacitet >45 mg BSA/ml medium (ved 30 mS/cm2)
Produkttype Capto MMC Media
Flowhastighed 600 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 75μ m
Højde (engelsk) Seng 7,87 tommer
Højde (metrisk) Seng 20 cm
Ionisk kapacitet 0,07 til 0,09 mM H+/ml
Ionbyttertype Multimodal svag kationudveksler
Maks. Tryk 300 kPa
Matrix Meget tværbundet agarose
pH-område 2 til 14
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Carboxylsyregruppe
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto MMC, 100 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol