Få mere at vide
Cytiva Capto™ MMC ImpRes Multimodal BioProcess™ Kromatografi medium
Artikelnummer. 15141556 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15141556 100 ml 100ml
15131556 25 ml 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15141556 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17371602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6350.00 DKK
    5653.00 DKK / 100ml
    Spare 697.00 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til højopløsningspolering af monoklonale antistoffer (MAbs) og andre biomolekyler
  • Høje udbytter opnået gennem højopløsningsperler og ligandselektivitet
  • Effektiv fjernelse af aggregater, vira og hovedforurenende stoffer i MAb-processer
  • Muliggør brug af platformstilgang til MAb-procesudvikling
  • Viser bredt pH/salt driftsvindue
Undgå at bruge oxidationsmidler, kationiske detergenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 ml
Stabilitet 1 M eddikesyre, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5 % 1-propanol, 30 % isopropanol, 70 % ethanol
Til brug med (applikation) Til højopløsningspolering af monoklonale antistoffer (MAbs) og andre biomolekyler
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Anionbytterkapacitet 25 til 39μ M/ml
Bindende Kapacitet 60 til 90 mg Mab/ml
Produkttype Capto MMC ImpRes Media
Partikelstørrelse 40μ m
Maks. Tryk 300 kPa
Matrix Agarose med høj flow
pH-område 3 til 12
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol, 0,2 M natriumacetat
Ligand type Multimodal svag kationudveksler
Format Bulk Media
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto MMC ImpRes
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol