Få mere at vide
Cytiva Capto™ HiRes Ion Exchange Chromatography Columns
Artikelnummer. 16287791 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Type:
Capto™ HiRes Q 10/100 kolonne
Capto™ HiRes Q 5/50 kolonne
Capto™ HiRes S 10/100 Kolonne
Capto™ HiRes S 5/50 Kolonne
Kolonnekapacitet:
1 mL
8 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Kolonnekapacitet
16287791 Capto™ HiRes Q 10/100 kolonne 8 mL
16267791 Capto™ HiRes Q 5/50 kolonne 1 mL
16257791 Capto™ HiRes S 5/50 Kolonne 1 mL
16277791 Capto™ HiRes S 10/100 Kolonne 8 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16287791 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29275881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50190.00 DKK
    46194.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 3996.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Forpakkede kolonner til højopløsningsrensning af proteiner og andre biomolekyler ved ionbytterkromatografi. De er velegnede til fremstilling af meget rene proteiner til strukturelle undersøgelser og proteinanalyse.
  • Højopløsningssøjler til ionbytterkromatografi i laboratorieskala
  • Velegnet til fremstilling af meget rene proteiner og proteinanalyse i forsknings- eller kvalitetskontrolapplikationer
  • Højkvalitetssøjle med fremragende reproducerbarhed, holdbarhed og høj kemisk og pH-stabilitet
  • Erstatning for Mono Q™ og Mono S™ kolonner, der leverer lignende eller forbedret opløsning, med nem overgang fra den ene kolonneplatform til den anden
  • Kromatografi-pakningsharpikser er baseret på en højstrøms agarosebasismatrix og en lille perlestørrelse (9μ m gennemsnit)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengehøjde 100 mm
Kolonnetype Ionbytterkolonne
Oversigt Ionisk kapacitet:∼ 0,23 mmol Cl-/ml harpiks
Kolonnekapacitet 8 mL
Flowhastighed 0,5 til 2 ml/min.
Til brug med (applikation) Analyse eller oprensning af proteiner og nukleinsyrer
Ion Exchange Group Kvartær ammonium
Maks. Tryk 4 MPa (40 bar)
Partikelstørrelse ∼9 μm
Produktlinje Capto
Type Capto™ HiRes Q 10/100 kolonne
Materiale Tricorn™ Glas
Emballagemateriale Meget tværbundet agarose
Partikelform Kugleformet
pH 2 til 12
Mængde 1 stk.
Temperatur (metrisk) 4 °C til 40 °C
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto HiRes Q 10/100
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.