Få mere at vide
Cytiva Capto™ HiRes Ion Exchange Chromatography Columns
Artikelnummer. 16277791 Shop alle Cytiva produkter
Type:
Capto™ HiRes Q 10/100 kolonne
Capto™ HiRes Q 5/50 kolonne
Capto™ HiRes S 10/100 Kolonne
Capto™ HiRes S 5/50 Kolonne
Kolonnekapacitet:
1 mL
8 mL
Artikelnummer. 16277791
Brand: Cytiva 29275879
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forpakkede kolonner til højopløsningsrensning af proteiner og andre biomolekyler ved ionbytterkromatografi. De er velegnede til fremstilling af meget rene proteiner til strukturelle undersøgelser og proteinanalyse.
  • Højopløsningssøjler til ionbytterkromatografi i laboratorieskala
  • Velegnet til fremstilling af meget rene proteiner og proteinanalyse i forsknings- eller kvalitetskontrolapplikationer
  • Højkvalitetssøjle med fremragende reproducerbarhed, holdbarhed og høj kemisk og pH-stabilitet
  • Erstatning for Mono Q™ og Mono S™ kolonner, der leverer lignende eller forbedret opløsning, med nem overgang fra den ene kolonneplatform til den anden
  • Kromatografi-pakningsharpikser er baseret på en højstrøms agarosebasismatrix og en lille perlestørrelse (9μ m gennemsnit)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengehøjde 100 mm
Kolonnetype Ionbytterkolonne
Oversigt Ionkapacitet:∼ 0,12 mmol H+/ml harpiks
Kolonnekapacitet 8 mL
Flowhastighed 0,5 til 2 ml/min.
Til brug med (applikation) Analyse eller oprensning af proteiner og nukleinsyrer
Ion Exchange Group Methylsulfonat
Maks. Tryk 4 MPa (40 bar)
Partikelstørrelse ∼9 μm
Produktlinje Capto
Type Capto™ HiRes S 10/100 Kolonne
Materiale Tricorn™ Glas
Emballagemateriale Meget tværbundet agarose
Partikelform Kugleformet
pH 2 til 12
Mængde 1 stk.
Temperatur (metrisk) 4 °C til 40 °C
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto HiRes S 10/100
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.