Få mere at vide
Cytiva Capto™ HiRes Ion Exchange Chromatography Columns
Artikelnummer. 16267791 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Type:
Capto™ HiRes Q 10/100 kolonne
Capto™ HiRes Q 5/50 kolonne
Capto™ HiRes S 10/100 Kolonne
Capto™ HiRes S 5/50 Kolonne
Kolonnekapacitet:
1 mL
8 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Kolonnekapacitet
16267791 Capto™ HiRes Q 5/50 kolonne 1 mL
16287791 Capto™ HiRes Q 10/100 kolonne 8 mL
16257791 Capto™ HiRes S 5/50 Kolonne 1 mL
16277791 Capto™ HiRes S 10/100 Kolonne 8 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16267791 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29275878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15035.00 DKK
    13858.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1177.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Forpakkede kolonner til højopløsningsrensning af proteiner og andre biomolekyler ved ionbytterkromatografi. De er velegnede til fremstilling af meget rene proteiner til strukturelle undersøgelser og proteinanalyse.
  • Højopløsningssøjler til ionbytterkromatografi i laboratorieskala
  • Velegnet til fremstilling af meget rene proteiner og proteinanalyse i forsknings- eller kvalitetskontrolapplikationer
  • Højkvalitetssøjle med fremragende reproducerbarhed, holdbarhed og høj kemisk og pH-stabilitet
  • Erstatning for Mono Q™ og Mono S™ kolonner, der leverer lignende eller forbedret opløsning, med nem overgang fra den ene kolonneplatform til den anden
  • Kromatografi-pakningsharpikser er baseret på en højstrøms agarosebasismatrix og en lille perlestørrelse (9μ m gennemsnit)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnetype Ionbytterkolonne
Oversigt Ionisk kapacitet:∼ 0,23 mmol Cl-/ml harpiks
Kolonnekapacitet 1 mL
Flowhastighed 0,5 til 2 ml/min.
Til brug med (applikation) Analyse eller oprensning af proteiner og nukleinsyrer
Ion Exchange Group Kvartær ammonium
Maks. Tryk 4 MPa (40 bar)
Partikelstørrelse ∼9 μm
Produktlinje Capto
Type Capto™ HiRes Q 5/50 kolonne
Partikelform Kugleformet
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto HiRes Q 5/50
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.