Beskrivelse
- Højopløsningssøjler til ionbytterkromatografi i laboratorieskala
- Velegnet til fremstilling af meget rene proteiner og proteinanalyse i forsknings- eller kvalitetskontrolapplikationer
- Højkvalitetssøjle med fremragende reproducerbarhed, holdbarhed og høj kemisk og pH-stabilitet
- Erstatning for Mono Q™ og Mono S™ kolonner, der leverer lignende eller forbedret opløsning, med nem overgang fra den ene kolonneplatform til den anden
- Kromatografi-pakningsharpikser er baseret på en højstrøms agarosebasismatrix og en lille perlestørrelse (9μ m gennemsnit)
Tekniske data
Tekniske data
| Sengehøjde | 50 mm |
| Kolonnetype | Ionbytterkolonne |
| Oversigt | Ionkapacitet:∼ 0,12 mmol H+/ml harpiks |
| Kolonnekapacitet | 1 mL |
| Flowhastighed | 0,5 til 2 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Analyse eller oprensning af proteiner og nukleinsyrer |
| Ion Exchange Group | Methylsulfonat |
| Maks. Tryk | 4 MPa (40 bar) |
| Partikelstørrelse | ∼9 μm |
| Produktlinje | Capto |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Capto HiRes S 5/50
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.