Få mere at vide
Cytiva Capto™ DEAE kromatografimedier
Artikelnummer. 10019389 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10019389 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 10019389 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17544301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2955.00 DKK
    2680.00 DKK / 100ml
    Spare 275.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Anvendes til hurtig, effektiv opsamling og mellemliggende proteinrensning
  • Sammensat af high-flow agarose matrix modificeret med dextran overfladeforlængere og svag diethylaminoethyl (DEAE) anionbytter
  • Kombination af høj volumengennemstrømning og dynamisk bindingskapacitet ved højt flow
  • Tåler effektiv CIP-procedure og er kemisk stabil
  • Tilgængelig i en række forskellige bulk pakkestørrelser og praktiske færdigpakkede formater til nem opskalering og procesudvikling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 ml
Til brug med (applikation) Til indfangning, mellemliggende proteinrensning
Anionbytningstype Svag anionbytter
Produkttype Capto DEAE Media
Partikelstørrelse 90μ m
Matrix Tværbundet agarose m/dextran overfladeforlænger
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto DEAE, 100 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet./udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol