Få mere at vide
Cytiva Capto DEAE, 25 ml
Artikelnummer. 10713832 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10713832 25 mL 25ml
1 options
Artikelnummer. 10713832 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17544310
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at opfylde kravene fra moderne storproducenter. Cytiva Capto DEAE, 25ml er en svag anionbytter BioProcess medium til hurtig, effektiv og omkostningseffektiv opsamling og mellemliggende proteinrensning.
Capto DEAE er designet til indfangning og mellemrensning af proteiner fra store fodervolumener. Den er sammensat af en stiv agarosematrix med høj flow modificeret med dextran overfladeforlængere og en svag diethylaminoethyl (DEAE) anionbytter. Kombinationen af høj volumengennemstrømning og høj dynamisk bindingskapacitet til Capto DEAE øger produktiviteten i industrielle downstream-processer. Capto DEAE modstår effektiv og streng CIP-procedure, og den kemiske stabilitet sikrer lang medielevetid.
  • Svag anionbytter til højproduktiv indfangning og mellemliggende rensning, når høj volumengennemstrømning er afgørende
  • Høj dynamisk bindingskapacitet ved højt flow øger produktiviteten
  • Højvolumengennemstrømning reducerer procestider
  • Omkostningseffektiv behandling med mindre enhedsoperationer
  • Opfylder industrielle krav: forsyningssikkerhed, omfattende teknisk og regulatorisk support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Capto DEAE, 25 ml
Matrix Meget tværbundet agarose med dextran overfladeforlænger
Til brug med (applikation) Capto DEAE er en svag anionbytter til store producenter. Opfylder krav om hurtig, omkostningseffektiv opsamling og mellemliggende proteinrensning.
Ligand type Diethylaminoethyl
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Partikelstørrelse 90μ m, d 50v er medianpartikelstørrelsen af den kumulative volumenfordeling.
pH 2 til 9
Mængde 25 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto DEAE, 25 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.