Få mere at vide
Cytiva Capto™ Blue Chromatography Media
Artikelnummer. 11797444 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11797444 25 ml 25ml
1 options
Artikelnummer. 11797444 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17544801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00 DKK
    1942.00 DKK / 25ml
    Spare 198.00 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et affinitetsmedium til indfangning af proteiner og enzymoprensning i stor og lille skala
Dette produkt er kemisk stabilt til rengøring med stærk agarosebasematrix.
  • Kemisk stabilitet sikrer tolerance over for skrappe opløsningsmidler, der bruges i gentagne CIP- og desinficeringsprocedurer
  • Stiv agarosebasismatrix tillader høje strømningshastigheder og behandling af store prøvevolumener uden reduktion i bindingskapacitet
  • Kan autoklaveres gentagne gange
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse på 75 μm
Til oprensning af enzymer, indfangning af albumin og rekombinante proteiner på laboratorie- og processkalaer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 ml
Stabilitet Stabil i almindeligt anvendte vandige buffere: 0,5 M NaOH, 8 M urinstof, 6 M guanidinhydrochlorid
Til brug med (applikation) Til enzymoprensning, opsamling af albumin
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Bindende Kapacitet >24 mg HSA/ml medi μm
Produkttype Capto Blå Medier
Flowhastighed 600 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 75μ m
Højde (engelsk) Seng 7,87 tommer
Højde (metrisk) Seng 20 cm
Inkluderer Analysecertifikat
Maks. Tryk 300 kPa
Matrix Meget tværbundet agarose
pH-område 2 til 13
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Cibacron Blå
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 25 ML CAPTO BLUE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.