Få mere at vide
Cytiva Capto™ Adhere Media
Artikelnummer. 10792852 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10792852 25 ml 25ml
1 options
Artikelnummer. 10792852 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17544410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 DKK
    2416.00 DKK / 25ml
    Spare 259.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
En multimodal anionbytter til at følge protein A-indfangningstrinnet, hvilket giver en strømlinet proces
Dette produkt er designet til at muliggøre en to-trins proces med oprensning af monoklonale antistoffer og protein A-opsamling, hvilket reducerer omkostninger og tid.
  • To-trins kromatografisk proces med protein A-affinitet
  • Multimodal anionbytter til post-protein A oprensning af monoklonale antistoffer
  • Bredt driftsvindue for pH og ledningsevne
  • Høj kapacitet og produktivitet i gennemstrømningstilstand
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse på 75 μm
  • Høj krydsbundet agarose
  • Ligand N-benzyl-n-methylethanolamin
Til mellemliggende oprensning og polering af monoklonale antistoffer efter protein A-indfangningstrinnet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 ml
Stabilitet 1 M eddikesyre, 1 M natriumhydroxid
Til brug med (applikation) Til multimodal kromatografi
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Produkttype Capto Adhere Media
Flowhastighed 600 cm/Ho μr
Partikelstørrelse 75μ m
Højde (engelsk) Seng 7,87 tommer
Højde (metrisk) Seng 20 cm
Ionisk kapacitet 0,09 til 0,12 mM Cl-/ml
Inkluderer Analysecertifikat
Ionbyttertype Multimodal stærk anionbytter
Maks. Tryk 300 kPa
Matrix Meget tværbundet agarose
pH-område 2 til 14
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type N-benzyl-n-methylethanolamin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto adhere
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.