Få mere at vide
Cytiva Capto™ overholde ImpRes Multimodal BioProcess™ Kromatografi medium
Artikelnummer. 15121556 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 15121556
Brand: Cytiva 17371501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Analysecertifikat
Til højopløsningspolering af monoklonale antistoffer (MAbs) og andre biomolekyler
Den stærke anionbytter multimodale ligand udviser høj selektivitet sammenlignet med traditionel ionbytter, hvilket giver mulighed for at løse udfordrende oprensningsproblemer. Hovedforurenende stoffer i MAb-processer såsom DNA, værtscelleproteiner (HCP), udvasket protein A, aggregater og vira adskilles effektivt.
  • Højopløselige perler og ligandselektivitet sikrer højt udbytte
  • Effektiv fjernelse af aggregater, vira og hovedforurenende stoffer i MAb-processer
  • Muliggør brug af platformstilgang til MAb-procesudvikling
  • Tillader adskillelse af MAb-ladede varianter
Undgå at bruge oxidationsmidler, anioniske rengøringsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 ml
Stabilitet 1 M eddikesyre, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5 % 1-propanol, 30 % isopropanol, 70 % ethanol
Til brug med (applikation) Til højopløsningspolering af monoklonale antistoffer (MAbs) og andre biomolekyler
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C
Anionbytterkapacitet 0,08 til 0,11 mM Cl-/ml
Bindende Kapacitet 45 til 85 mg Mab/ml
Produkttype Capto Overhold ImpRes Media
Partikelstørrelse 40μ m
Inkluderer Analysecertifikat
Maks. Tryk 300 kPa
Matrix Agarose med høj flow
pH-område 3 til 12
Opbevaringsbuffer 20% Ethanol
Ligand type Multimodal stærk anionbytter
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capto adhere ImpRes, 25 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol