Få mere at vide
Captan-d6, TRC
Artikelnummer. 30341851
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30341851 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30341851 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17572710MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Captan-4,4,5,6,7,7-D6
CAS 1330190-00-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 2H6 H2 Cl3 N O2 S
Mængde 10 mg
Synonym Captan-4,4,5,6,7,7-D6, Captan D6
InChI formel InChI=1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2/i1D,2D,3D2,4D2
SMIL [2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C2C(C(=O)N(SC(Cl)(Cl)Cl)C2=O)C1([2H])[2H]
IUPAC navn 4,4,5,6,7,7-hexadeuterio-2-(trichloromethylsulfanyl)-3a,7a-dihydroisoindole-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 306.63
Formel vægt 304.9718
Procent renhed >95