Learn More
Captan-d6, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Captan-4,4,5,6,7,7-D6 |
| CAS | 1330190-00-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 2H6 H2 Cl3 N O2 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Captan-4,4,5,6,7,7-D6, Captan D6 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2/i1D,2D,3D2,4D2 |
| SMIL | [2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C2C(C(=O)N(SC(Cl)(Cl)Cl)C2=O)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4,4,5,6,7,7-hexadeuterio-2-(trichloromethylsulfanyl)-3a,7a-dihydroisoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.63 |
| Show More |