Få mere at vide
Erlab™ Captair™ Store 834 Series Storage Cabinet
Artikelnummer. 11994049
Skift visning
Flowhastighed:
>44 cfm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed unitSize
11994049 >44 cfm Hver
1 options
Artikelnummer. 11994049 Leverandør Erlab™ Leverandørnr. B01PC0/HPAS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Produkttype Storage Cabinet
Materiale Steel, Polyester
Produktlinje Captair Flex
Strømstyrke 0.12 A
Certificeringer/compliance AFNOR NF X 15-211:2009, CE
Dybde (engelsk) 23.81 in.
Dybde (metrisk) 604.77 mm
Flowhastighed >44 cfm
Til brug med (applikation) For storage of organic products and Acids or bases in closed bottles
Højde (engelsk) Interiør 67.91 in.
Højde (metrisk) 2174.74 to 2255.77 mm
Højde (metrisk) interiør 1725 mm
Hertz 50 Hz
Inkluderer Flow monitor, sampling port, lock, double door, shelves, chemical listing
Model- 834
Spænding 90/264 V
Watt 21 W
Bredde (engelsk) 31.5 in.
Bredde (metrisk) 800.1 mm