Få mere at vide
Erlab™ Captair™ Store 834 Series Storage Cabinet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Storage Cabinet |
| Materiale | Steel, Polyester |
| Produktlinje | Captair Flex |
| Strømstyrke | 0.12 A |
| Certificeringer/compliance | AFNOR NF X 15-211:2009, CE |
| Dybde (engelsk) | 23.81 in. |
| Dybde (metrisk) | 604.77 mm |
| Flowhastighed | >44 cfm |
| Til brug med (applikation) | For storage of organic products and Acids or bases in closed bottles |
| Højde (engelsk) Interiør | 67.91 in. |
| Vis mere |