Få mere at vide
Erlab™ Captair Smart Trespa™ Arbejdsoverflade
Til brug med (udstyr):
Smart 321 stinkskab
Smart 391 stinkskab
Smart 392 stinkskab
Smart 481 stinkskab
Smart 483 stinkskab
Smart 633 stinkskab
Smart 714 stinkskab
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af fenolharpiks med ergonomisk arm for en behagelig arbejdsstilling
- Høj kemisk og mekanisk modstand
- Ideel til præcisionsvejeoperationer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Smart 633 stinkskab |
| Inkluderer | Spildbakke |
| Dybde (metrisk) | 644 mm |
| Bredde (metrisk) | 1477 mm |
| Produkttype | Arbejdsoverflade |
| Materiale | Fenolharpiks |