Få mere at vide
Erlab™ Captair Smart Trespa™ Arbejdsoverflade
Artikelnummer. 15515164
Til brug med (udstyr):
Smart 321 stinkskab
Smart 391 stinkskab
Smart 392 stinkskab
Smart 481 stinkskab
Smart 483 stinkskab
Smart 633 stinkskab
Smart 714 stinkskab
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15515164
Brand: Erlab™ I0163030001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Erlab™ Captair Smart Trespa™ Arbejdsoverfladen er designet til at blive brugt med rækken af Captair Smarte kanalfri filtrerende stinkskabe.
  • Fremstillet af fenolharpiks med ergonomisk arm for en behagelig arbejdsstilling
  • Høj kemisk og mekanisk modstand
  • Ideel til præcisionsvejeoperationer
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Smart 392 stinkskab
Inkluderer Spildbakke
Dybde (metrisk) 644 mm
Bredde (metrisk) 875 mm
Produkttype Arbejdsoverflade
Materiale Fenolharpiks