Få mere at vide
Erlab™ Captair Smart Stainless Steel Work Surface
Beskrivelse
- Constructed of stainless steel
- For use with Captair Smart Ductless Filtering Fume Hoods
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Smart 392 stinkskab |
| Inkluderer | Spill Tray |
| Dybde (metrisk) | 648 mm |
| Bredde (metrisk) | 855 mm |
| Produkttype | Work Surface |
| Materiale | Stainless Steel (304) |