Få mere at vide
Erlab™ Captair Smart Stainless Steel Work Surface
Artikelnummer. 15943940
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Smart 392 stinkskab
Smart 481 stinkskab
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15943940 Smart 392 stinkskab
15761778 Smart 481 stinkskab
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15943940 Leverandør Erlab™ Leverandørnr. I0163050001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Erlab™ Captair Smart Stainless Steel Work Surface is designed to be used with the range of Captair Smart Ductless Filtering Fume Hoods.
  • Constructed of stainless steel
  • For use with Captair Smart Ductless Filtering Fume Hoods
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Smart 392 stinkskab
Inkluderer Spill Tray
Dybde (metrisk) 648 mm
Bredde (metrisk) 855 mm
Produkttype Work Surface
Materiale Stainless Steel (304)