Få mere at vide
Erlab™ Captair Smart arbejdsflade i glas med tilbageholdelsesbakke
Artikelnummer. 15595154 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Smart 321 stinkskab
Smart 391 stinkskab
Smart 392 stinkskab
Smart 481 stinkskab
Smart 483 stinkskab
Smart 633 stinkskab
Smart 714 stinkskab
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15595154 Smart 481 stinkskab Hver
15535154 Smart 321 stinkskab Hver
15565154 Smart 391 stinkskab Hver
15512904 Smart 392 stinkskab Hver
15525164 Smart 483 stinkskab Hver
15555164 Smart 633 stinkskab Hver
15575164 Smart 714 stinkskab Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15595154 Leverandør Erlab™ Leverandørnr. I0162020001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-02-2027
Erlab™ Captair Smart arbejdsflade med tilbageholdelsesbakke er designet til at blive brugt med udvalget af Captair Smarte kanalfri filtrerende stinkskabe.
  • Bordplade af hærdet emaljeret glas
  • Inkluderer stinkskabe til filtrering af beholdere
  • Samlet ramme
  • Ergonomisk armlæn for en behagelig arbejdsstilling
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Smart 481 stinkskab
Inkluderer Opbevaringsbakke
Dybde (metrisk) 470 mm
Oversigt Samlet ramme
Bredde (metrisk) 1200 mm
Produkttype Arbejdsoverflade
Materiale Hærdet glas