Få mere at vide
Erlab™ Captair Smart arbejdsflade i glas med tilbageholdelsesbakke
Artikelnummer. 15555164
Til brug med (udstyr):
Smart 321 stinkskab
Smart 391 stinkskab
Smart 392 stinkskab
Smart 481 stinkskab
Smart 483 stinkskab
Smart 633 stinkskab
Smart 714 stinkskab
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15555164
Brand: Erlab™ I0165020001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Erlab™ Captair Smart arbejdsflade med tilbageholdelsesbakke er designet til at blive brugt med udvalget af Captair Smarte kanalfri filtrerende stinkskabe.
  • Bordplade af hærdet emaljeret glas
  • Inkluderer stinkskabe til filtrering af beholdere
  • Samlet ramme
  • Ergonomisk armlæn for en behagelig arbejdsstilling
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Smart 633 stinkskab
Inkluderer Opbevaringsbakke
Dybde (metrisk) 585 mm
Oversigt Samlet ramme
Bredde (metrisk) 1503 mm
Produkttype Arbejdsoverflade
Materiale Hærdet glas