Få mere at vide
Erlab™ Captair Smart arbejdsflade i glas med tilbageholdelsesbakke
Beskrivelse
- Bordplade af hærdet emaljeret glas
- Inkluderer stinkskabe til filtrering af beholdere
- Samlet ramme
- Ergonomisk armlæn for en behagelig arbejdsstilling
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Smart 321 stinkskab |
| Inkluderer | Opbevaringsbakke |
| Dybde (metrisk) | 470 mm |
| Oversigt | Samlet ramme |
| Bredde (metrisk) | 700 mm |
| Produkttype | Arbejdsoverflade |
| Materiale | Hærdet glas |