Få mere at vide
Erlab™ Captair™ Flex XLS 714 Series Fume Hood
Artikelnummer. 12888703 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Flowhastighed:
540 cfm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
12888703 540 cfm Hver
1 options
Artikelnummer. 12888703 Leverandør Erlab™ Leverandørnr. A29G/BE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Produkttype Fume Hood
Belysningstype Compact Tubular Fluorescent
Materiale Steel, Polyester
Produktlinje Captair Flex
Strømstyrke 6.4 A
Certificeringer/compliance AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Dybde (engelsk) 31.5 in.
Dybde (metrisk) 800.1 mm
Flowhastighed 540 cfm
Til brug med (applikation) Used in many different industries, such as chemistry, pharmaceuticals, cosmetics, biochemistry, academics, petrochemistry, forensics, manufacturing, agro-food, hospitals, etc.. And also for diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Højde (engelsk) Interiør 41 in.
Højde (metrisk) 1314.45 to 1520.69 mm
Højde (metrisk) interiør 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderer Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Model- XLS714
Spænding 90/264 V
Watt 261 W
Bredde (engelsk) 71 in.
Bredde (metrisk) 1803.4 mm