Tekniske data
| Produkttype | Fume Hood |
| Belysningstype | Compact Tubular Fluorescent |
| Materiale | Steel, Polyester |
| Produktlinje | Captair Flex |
| Strømstyrke | 4.8 A |
| Certificeringer/compliance | AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998 |
| Dybde (engelsk) | 31.5 in. |
| Dybde (metrisk) | 800.1 mm |
| Flowhastighed | 405 cfm |
| Til brug med (applikation) | For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals |
| Vis mere |