Få mere at vide
Erlab™ Captair™ Flex XLS 483 Series Fume Hood
Artikelnummer. 12885212
Flowhastighed:
405 cfm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12885212
Brand: Erlab™ A24A/K
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Produkttype Fume Hood
Belysningstype Compact Tubular Fluorescent
Materiale Steel, Polyester
Produktlinje Captair Flex
Strømstyrke 4.8 A
Certificeringer/compliance AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Dybde (engelsk) 31.5 in.
Dybde (metrisk) 800.1 mm
Flowhastighed 405 cfm
Til brug med (applikation) For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals
Højde (engelsk) Interiør 41 in.
Højde (metrisk) 1314.45 to 1520.69 mm
Højde (metrisk) interiør 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderer Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Model- XLS483
Spænding 90/264 V
Watt 191 W
Bredde (engelsk) 50.25 in.
Bredde (metrisk) 1276.35 mm