Få mere at vide
Erlab™ Captair by Erlab™ Stainless Steel Work Surfaces
Artikelnummer. 13426583
Til brug med (udstyr):
CaptairFlow 391 kanalfri stinkskab
CaptairFlow 483 Kanalfri Stinkskab
CaptairFlow 714 Kanalfri Stinkskab
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13426583
Brand: Erlab™ I0120050001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designed for laboratories specializing in fields such as biology, botany, aerospace, electronics, pharmaceutical and cosmetics. Erlab™ Captair™ Stainless Steel Work Surfaces are for use with Captair PCR work stations.
  • High chemical and mechanical resistance
  • Rounded corners to facilitate cleaning operations
  • Built in spill tray
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) CaptairFlow 714 Kanalfri Stinkskab