missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Captafol, TRC

Artikelnummer. 30344266
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344266 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17574310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Captafol
CAS 2425-06-1
Molekylær formel C10 H9 Cl4 N O2 S
Mængde 10 mg
Synonym 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(1,1,2,2-tetrachloroethyl)thio]- (7CI,8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-[(1,1,2,2-tetrachloroethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Alfloc 7020, Alfloc 7046, Arborseal, CS 5623, Captafol, Difolatan, Difolatan 4F, Difolatan 4F1, Difolatan 80W, Difolatan BOW, Folcid, Foltaf, Haipen 50, Merpafol, N-(1,1,2,2-Tetrachloroethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-(1,1,2,2-Tetrachloroethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboxyimide, N-(1,1,2,2-Tetrachloroethylthio)-δ4-tetrahydrophthalimide, N-(Tetrachloroethylthio)tetrahydrophthalimide, N-1,1,2,2-Tetrachloroethylmercapto-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, Nalco 7046, Ortho 5865, Proxel EF, Sanspor, Santar SM, Terrazol, Tetrachloroethylthiotetrahydrophthalimide
InChI formel InChI=1S/C10H9Cl4NO2S/c11-9(12)10(13,14)18-15-7(16)5-3-1-2-4-6(5)8(15)17/h1-2,5-6,9H,3-4H2
SMIL ClC(Cl)C(Cl)(Cl)SN1C(=O)C2CC=CCC2C1=O
IUPAC navn 2-(1,1,2,2-tetrachloroethylsulfanyl)-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 349.06
Formel vægt 346.9108
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.