Få mere at vide
Kartell™ Kapsler med lige vægge
Artikelnummer. 10488642
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10488642 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10488642 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0062700
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Konstrueret af PTFE for holdbarhed. Kartell™ Kapsel med lige vægge har fremragende kemisk, mekanisk og temperaturbestandighed.
  • Fremragende kemisk, mekanisk og varmebestandighed
  • Tåler temperaturer konstant op til 250 °C
  • Tåler temperaturer i korte intervaller op til 300 °C
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Oversigt Med lige vægge
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale PTFE
Form Rund
Type Kapsel
Højde (metrisk) 28 mm
Diameter (metrisk) 80 mm