Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 99 %
Artikelnummer. 11965421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11965421 1 kg Plastflaske 1kg
11975421 25 g Glasflaske 25g
11985421 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11965421 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327740010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5620.00 DKK
    4806.65 DKK / 1kg
    Spare 813.35 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 73463-39-5 | C9H19NR.4S | 237,3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73463-39-5
Molekylær formel C9H19NO4S
Molekylvægt (g/mol) 237.3
InChI nøgle INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 2733480
IUPAC navn 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropan-1-sulfonsyre
SMIL C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CAPSO
Absorbans (0,1 M vandig opløsning), 0,03 maks. ved 280 nm, (0,1 M vandig opl.), (0,1 M vandig opl.) ved 0 nm
Smeltepunkt 263,0 °C til 271,0 °C
Farve Hvid
pH 5 til 6,5 (1 % vandig opløsning ved 25 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation (0,1 M i vand) Klar, farveløs opløsning
Formel vægt 237.3
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver