Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 98 %
Beskrivelse
CAPSO bruges i forskellige biologiske anvendelser såsom elektroforese. Specifikke anvendelser omfatter buffere til proteinseparationer og diagnostisk reagensproduktion. Bruges også som biologisk buffer i de følgende undersøgelser til at opretholde pH 9 under vandudvaskningstest til analyse af kul-flyveaske-jordblandinger med højt kulstofindhold, kemiluminescerende in situ-hybridisering ved brug af sojabønneperoxidase-mærkede peptidnukleinsyreprober (PNA), fremstilling af plane tolags lipidmembraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CAPSO bruges i forskellige biologiske applikationer såsom elektroforese. Specifikke anvendelser omfatter buffere til proteinseparationer og diagnostisk reagensproduktion. Bruges også som biologisk buffer i de følgende undersøgelser til at opretholde pH 9 under vandudvaskningstest til analyse af kul-flyveaske-jordblandinger med højt kulstofindhold, kemiluminescerende in situ-hybridisering ved brug af sojabønneperoxidase-mærkede peptidnukleinsyreprober (PNA), fremstilling af plane tolags lipidmembraner.
Opløselighed Opløseligt i vand
(10 g+ 90 ml).
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CAPSO |
| Smeltepunkt | 270 °C til 274 °C |
| Mængde | 500 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (10 g +90 ml). |
| Formel vægt | 237.32 |
| Procent renhed | 98% |