Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 98 %
Artikelnummer. 11439217
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439217 25 g 25g
11449217 100 g 100g
11459217 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439217 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21305.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73463-39-5 | C9H19NO4S | 237,314 g/mol
CAPSO bruges i forskellige biologiske anvendelser såsom elektroforese. Specifikke anvendelser omfatter buffere til proteinseparationer og diagnostisk reagensproduktion. Bruges også som biologisk buffer i de følgende undersøgelser til at opretholde pH 9 under vandudvaskningstest til analyse af kul-flyveaske-jordblandinger med højt kulstofindhold, kemiluminescerende in situ-hybridisering ved brug af sojabønneperoxidase-mærkede peptidnukleinsyreprober (PNA), fremstilling af plane tolags lipidmembraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
CAPSO bruges i forskellige biologiske applikationer såsom elektroforese. Specifikke anvendelser omfatter buffere til proteinseparationer og diagnostisk reagensproduktion. Bruges også som biologisk buffer i de følgende undersøgelser til at opretholde pH 9 under vandudvaskningstest til analyse af kul-flyveaske-jordblandinger med højt kulstofindhold, kemiluminescerende in situ-hybridisering ved brug af sojabønneperoxidase-mærkede peptidnukleinsyreprober (PNA), fremstilling af plane tolags lipidmembraner.
Opløselighed Opløseligt i vand
(10 g+ 90 ml).
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73463-39-5
Molekylær formel C9H19NO4S
Molekylvægt (g/mol) 237.314
MDL nummer MFCD00041778
InChI nøgle INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 2733480
IUPAC navn 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropan-1-sulfonsyre
SMIL C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CAPSO
Smeltepunkt 270°C to 274°C
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water (10 g+90 ml).
Formel vægt 237.32
Procent renhed 98%