Få mere at vide
CAPSO, 0.2M buffer soln., pH 9.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425509
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425509 250 ml 250ml
15415509 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63242.AK
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 102601-34-3
Koncentration 0.2 M
pH 9.5
Fysisk form Liquid
Mængde 250 ml
Molekylær formel C9H12NO4S
Lugt Odorless
MDL nummer MFCD00070063
InChI nøgle CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
SMIL O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-3-(phenylamino)propane-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 230.26