Få mere at vide
Capsazepine, TRC
Artikelnummer. 30329934
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30329934 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30329934 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1757105MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Capsazepine
CAS 138977-28-3
Molekylær formel C19 H21 Cl N2 O2 S
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
SMIL Oc1cc2CCCN(Cc2cc1O)C(=S)NCCc3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepin-2-carbothioamid
Molekylvægt (g/mol) 376.9
Formel vægt 376.1012