Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Capsazepine
Beskrivelse
Selective vanilloid receptor antagonist (Ki = 3.2 μM). Inhibits carrageenan inflammation-induced hyperalgesic responses in the rat. Also activates amiloride-sensitive epithelial Na+ channel ENaCδ.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Capsazepine |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 376.9 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.899 |