Få mere at vide
Capsazepin, 98+%
Beskrivelse
Capsazepin har vist sig at hæmme udviklingen af mekanisk hyperalgesi, der induceres af intraplanar capsaicin-injektion. Capsazepin beskrives som en blokering af Resiniferatoxin (sc-24015)- og Capsaicin-inducerede kontraktioner af marsvinets treacheal glatte muskulatur. Studier, der undersøger funktionen af VR1 (TRPV1-receptoren), har anvendt Capsazepin som et redskab til at forstyrre systemisk neuronal respons på Capsaicin.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Capsazepin har vist sig at hæmme udviklingen af mekanisk hyperalgesi, der induceres af intraplanar capsaicin-injektion. Capsazepin beskrives som en blokering af Resiniferatoxin (sc-24015)- og Capsaicin-inducerede kontraktioner af marsvinets treacheal glatte muskulatur. Studier, der undersøger funktionen af VR1 (TRPV1-receptoren), har anvendt Capsazepin som et redskab til at forstyrre systemisk neuronal respons på Capsaicin.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol eller DMSO
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Capsazepine |
| Smeltepunkt | 159 °C til 161 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i ethanol eller DMSO |
| Formel vægt | 376.9 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Fysisk form | Pulver |