Få mere at vide
Capsanthin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Capsanthin |
| CAS | 465-42-9 |
| Molekylær formel | C40 H56 O3 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | β,κ-Caroten-6'-one, 3,3'-dihydroxy-, (3R,3'S,5'R)-, 2,4,6,8,10,12,14,16,18-Nonadecanonaen-1-one, 19-(4-hydroxy-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1-(4-hydroxy-1,2,2-trimethylcyclopentyl)-4,8,13,17-tetramethyl-, (all-E)- (8CI), 2,4,6,8,10,12,14,16,18-Nonadecanonaen-1-one, 19-(4-hydroxy-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1-(5-hydroxy-1,2,2-trimethylcyclopentyl)-4,8,13,17-tetramethyl- (6CI), Capsanthin (7CI), (3R,3'S,5'R)-3,3'-Dihydroxy-β,κ-caroten-6'-one, all-trans-Capsanthin, Capsanthin |
| InChI formel | InChI=1S/C40H56O3/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-36-33(5)25-34(41)26-38(36,6)7)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-37(43)40(10)28-35(42)27-39(40,8)9/h11-24,34-35,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t34-,35-,40+/m0/s1 |
| SMIL | C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C[C@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C(=O)[C@@]2(C)C[C@@H](O)CC2(C)C |
| IUPAC navn | (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-19-[(4S)-4-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl]-1-[(1S,4S)-4-hydroxy-1,2,2-trimethylcyclopentyl]-4,8,13,17-tetramethylnonadeca-2,4,6,8,10,12,14,16,18-nonaen-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 584.87 |
| Formel vægt | 584.4229 |