Få mere at vide
Capsaicin 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322510
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322510 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322510 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10949000AL10
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Capsaicin
CAS 404-86-4
Analyt- eller komponentnavne Capsaicin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H27 N O3
Koncentration 10 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Capsaicin, 6-Nonenamide, 8-methyl-N-vanillyl-, (E)- (8CI), 6-Nonenamide, N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-, (E)-, Capsaicin (6CI), (6E)-N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide, (E)-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide, (E)-N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methylnon-6-enamide, ALGRX 4975, Adlea, Ausanil, Axsain, Capsaicine, Capsicin, Capsin P 50, Capzasin-HP, Chilli Orange, Dolenon, E-Capsaicin, Mioton, N-(4-Oxy-3-methoxybenzyl)-8-methyl-6-nonenamide, NGX 4010, NSC 56353, Ovocap, Qutenza, Ratden PE 40, Togarashi Orenji, Zostrix, trans-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide, trans-Capsaicin
InChI formel InChI=1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
SMIL C(NC(CCCC/C=C/C(C)C)=O)C1=CC(OC)=C(O)C=C1
IUPAC navn (E)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnon-6-enamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 305.41
Mængde 1 ml
Formel vægt 305.1991 g/mol