Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kasketter til Nunclon™ Deltaflasker
Til brug med (udstyr):
175 cm² Nem kolbe
175/185/500 cm² Nunclon Delta Flaske
25 cm² Nem kolbe
25 cm² Nunclon Delta Flask
75 cm² Nem kolbe
80 cm² Nunclon Delta Flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Beskyt dine værdifulde cellekulturprøver. Disse kasketter til Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Flasks tilbydes i to stilarter —udluftning/lukke (fast) og filter for —at opfylde dine applikationsbehov.
Udluft/luk hætter
- Easy Flask udluftnings-/lukkehætter har et Y-mærke, der muliggør visuel verifikation
- Ventilationspositionen kan let skelnes, selv hvilke kolber der er stablet i inkubatorer
- Filtermembran giver effektiv barriere mod mikroorganismer
- Veldefineret, hydrofob filtermembran tilbyder kontinuerlig udluftning med ensartet gasudveksling og ingen parti-til-parti variation
- Kemisk robust membran møder USP klasse VI standarder og er produceret uden animalske stoffer
- Steriliseret ved gammabestråling og certificeret til at være ikke-pyrogen
- Kasse med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Oversigt | HDPE lukning |
| Materiale | HDPE |
| Til brug med (udstyr) | 75 cm² Nem kolbe |
| nr. pr. sag | 100 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produkttype | Filterdæksel |
| Sterilitet | Steril |
| Klasse | Klasse VI |
| Lukketype | Filter |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.