Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kasketter til Nunclon™ Deltaflasker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10357351
Skift visning
Til brug med (udstyr):
175 cm² Nem kolbe
175/185/500 cm² Nunclon Delta Flaske
25 cm² Nem kolbe
25 cm² Nunclon Delta Flask
75 cm² Nem kolbe
80 cm² Nunclon Delta Flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10357351 25 cm² Nem kolbe Pakke med 100
10574751 75 cm² Nem kolbe Pakke med 100
10654492 175 cm² Nem kolbe Pakke med 100
10154271 25 cm² Nunclon Delta Flask Pakke med 100
10203981 80 cm² Nunclon Delta Flaske Pakke med 100
10090611 175/185/500 cm² Nunclon Delta Flaske Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10357351 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 158892
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt dine værdifulde cellekulturprøver. Disse kasketter til Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Flasks tilbydes i to stilarter —udluftning/lukke, filter for —at imødekomme applikationsbehov.
Beskyt dine værdifulde cellekulturprøver. Disse kasketter til Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Flasks tilbydes i to stilarter —udluftning/lukke (fast) og filter for —at opfylde dine applikationsbehov.
Udluft/luk hætter
  • Easy Flask udluftnings-/lukkehætter har et Y-mærke, der muliggør visuel verifikation
  • Ventilationspositionen kan let skelnes, selv hvilke kolber der er stablet i inkubatorer
Filterhætter
  • Filtermembran giver effektiv barriere mod mikroorganismer
  • Veldefineret, hydrofob filtermembran tilbyder kontinuerlig udluftning med ensartet gasudveksling og ingen parti-til-parti variation
  • Kemisk robust membran møder USP klasse VI standarder og er produceret uden animalske stoffer
Certificeringer:
  • Steriliseret ved gammabestråling og certificeret til at være ikke-pyrogen
Bestillingsoplysninger:
  • Kasse med 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Oversigt HDPE lukning
Materiale HDPE
Til brug med (udstyr) 25 cm² Nem kolbe
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 1
Produkttype Udluftning/luk hætte
Sterilitet Steril
Klasse Klasse VI
Lukketype Fast stof
Kulturområde 25 cm 2
Overfladebehandling Nunklon Delta
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.