Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kasketter til Nunclon™ Deltaflasker
Til brug med (udstyr):
175 cm² Nem kolbe
175/185/500 cm² Nunclon Delta Flaske
25 cm² Nem kolbe
25 cm² Nunclon Delta Flask
75 cm² Nem kolbe
80 cm² Nunclon Delta Flaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Beskyt dine værdifulde cellekulturprøver. Disse kasketter til Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Flasks tilbydes i to stilarter —udluftning/lukke (fast) og filter for —at opfylde dine applikationsbehov.
Vent/close Caps
- EasY Flask vent/close caps feature a "Y" mark that allows visual verification
- Vent position easily distinguised even what flasks are stacked in incubators
- Filter membrane provides effective barrier against microorganisms
- Well-defined, hydrophobic filter membrane offers continuous venting with consistent gas exchange and no lot-to-lot variation
- Chemically robust membrane meets USP class VI standards and is produced without animal-derived substances
- Sterilized by gamma irradiation and certified to be nonpyrogenic
- Case of 100
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blue |
| Oversigt | Sterile, HDPE closure |
| Materiale | HDPE |
| Til brug med (udstyr) | 25 cm² Nunclon Delta Flask |
| nr. pr. sag | 100 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Produkttype | Vent/close cap |
| Sterilitet | Sterile |
| Klasse | Class VI |
| Lukketype | Solid |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.