Få mere at vide
CAPS, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11453390 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25g
100g
250g
1kg
Pakningsstørrelse:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453390 1kg 1kg
11423390 25g -
11433390 100g -
11443390 250g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11453390 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210143591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4665.00 DKK
    4442.98 DKK / 1kg
    Spare 222.02 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.