Få mere at vide
CAPS, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11453390 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25g
100g
250g
1kg
Pakningsstørrelse:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453390 1kg 1kg
11423390 25g -
11433390 100g -
11443390 250g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11453390 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210143591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4665.00 DKK
    4442.98 DKK / 1kg
    Spare 222.02 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026