Få mere at vide
Globe Scientific Kondensatorer til selvstående transportrør
Artikelnummer. 31923964 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blue
Green
Red
White
Yellow
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31923964 Green
31923830 Blue
31921694 Red
31923159 White
31921492 Yellow
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31923964 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 6103CAPG
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Skruehætter designet til sikker opbevaring og transport af biologiske materialer til 6101- eller 6102-seriens transportrør
  • The transparent polypropylene (PP) vials allow unobstructed viewing of the sample
  • The vials are shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
  • They feature leak-resistant screw caps that can be removed or sealed in a single turn
  • Caps available in Blue, Green, Red, White and Yellow
Especificaciones
Produkttype Screw Cap
Autoklaverbar Not Autoclavable
Materiale Polyethylene
Farve Green
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) 6101-Tube and 6102-Tube
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.