Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99%, for biokemi
Artikelnummer. 10390544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
Artikelnummer. 10390544
Brand: Thermo Scientific Chemicals 172620010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-40-6
Molekylær formel C9H19NO3S
Molekylvægt (g/mol) 221.32
MDL nummer MFCD00003837
InChI nøgle PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid
PubChem CID 70815
IUPAC navn 3-(cyclohexylamino)propan-1-sulfonsyre
SMIL OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Tekniske data
Absorbans (0.1 M in H2O) at 0nm
Kemisk navn eller materiale CAPS
Absorbansbetingelser (0.1M in H2O)
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 5% max.
Lineær formel C6H11NH(CH2)3SO3H
Emballage Glasflaske
Merck Index 15, 1769
Formel vægt 221.31
Procent renhed ≥98.5% (on dry substance)
Grad Biokemisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CAPS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.