Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %
Artikelnummer. 11498896
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498896 500 g 500g
11478896 25 g 25g
11488896 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498896 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17037.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
Anvendes til at formulere CAPS-buffer, en zwitterionisk buffer, der er anvendelig i området pH 7,9-11,1. CAPS-buffer er meget udbredt i Western- og immunoblotting-eksperimenter samt proteinsekventering og identifikation. Anvendes til elektrooverførsel af proteiner til PVDF (sc-3723) eller nitrocellulosemembraner (sc-3718, sc-3724). Den høje pH af denne buffer gør den nyttig til overførsel af proteiner med en pI> 8.5. og minimal reaktivitet med enzymer eller proteiner, minimale salteffekter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes
til at formulere CAPS-buffer, en zwitterionisk buffer, der er anvendelig i området pH 7,9-11,1. CAPS-buffer er meget udbredt i Western- og immunoblotting-eksperimenter samt proteinsekventering og identifikation. Anvendes til elektrooverførsel af proteiner til PVDF (sc-3723) eller nitrocellulosemembraner (sc-3718, sc-3724). Den høje pH af denne buffer gør den nyttig til overførsel af proteiner med en >pI 8,5. og minimal reaktivitet med enzymer eller proteiner, minimale salteffekter.
Opløselighed
Meget vandopløselig (100 g/L) ved 20 °C og methanol (1%).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-40-6
Molekylær formel C9H19NO3S
Molekylvægt (g/mol) 221.32
MDL nummer MFCD00003837
InChI nøgle PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caps, 3-cyclohexylaminopropanesulfonic acid, n-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino, 3-cyclohexylamino propane-1-sulfonic acid, unii-4w981o1lxp, 3-cyclohexylamino propanesulfonic acid, 3-cyclohexylaminopropane-1-sulphonic acid, 3-cyclohexyl-1-propylsulfonic acid
PubChem CID 70815
IUPAC navn 3-(cyclohexylamino)propan-1-sulfonsyre
SMIL OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CAPS
Smeltepunkt 324°C
Lugt Odorless
Mængde 500 g
Beilstein 2835588
Merck Index 14,1767
Opløselighedsinformation Highly water soluble (100g/L) at 20°C,and methanol (1%).
Formel vægt 221.32
Procent renhed 99%