Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %
Beskrivelse
Anvendes til at formulere CAPS-buffer, en zwitterionisk buffer, der er anvendelig i området pH 7,9-11,1. CAPS-buffer er meget udbredt i Western- og immunoblotting-eksperimenter samt proteinsekventering og identifikation. Anvendes til elektrooverførsel af proteiner til PVDF (sc-3723) eller nitrocellulosemembraner (sc-3718, sc-3724). Den høje pH af denne buffer gør den nyttig til overførsel af proteiner med en pI> 8.5. og minimal reaktivitet med enzymer eller proteiner, minimale salteffekter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til at formulere CAPS-buffer, en zwitterionisk buffer, der er anvendelig i området pH 7,9-11,1. CAPS-buffer er meget udbredt i Western- og immunoblotting-eksperimenter samt proteinsekventering og identifikation. Anvendes til elektrooverførsel af proteiner til PVDF (sc-3723) eller nitrocellulosemembraner (sc-3718, sc-3724). Den høje pH af denne buffer gør den nyttig til overførsel af proteiner med en >pI 8,5. og minimal reaktivitet med enzymer eller proteiner, minimale salteffekter.
Opløselighed
Meget vandopløselig (100 g/L) ved 20 °C og methanol (1%).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CAPS |
| Smeltepunkt | 324 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2835588 |
| Merck Index | 14,1767 |
| Opløselighedsinformation | Meget vandopløselig (100 g/L) ved 20 °C, og methanol (1%). |
| Formel vægt | 221.32 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- CAPS
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: CAPS