Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %
Artikelnummer. 11478896
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478896 25 g 25g
11488896 100 g 100g
11498896 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478896 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17037.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221,32 g/mol
Anvendes til at formulere CAPS-buffer, en zwitterionisk buffer, der er anvendelig i området pH 7,9-11,1. CAPS-buffer er meget udbredt i Western- og immunoblotting-eksperimenter samt proteinsekventering og identifikation. Anvendes til elektrooverførsel af proteiner til PVDF (sc-3723) eller nitrocellulosemembraner (sc-3718, sc-3724). Den høje pH af denne buffer gør den nyttig til overførsel af proteiner med en pI> 8.5. og minimal reaktivitet med enzymer eller proteiner, minimale salteffekter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes
til at formulere CAPS-buffer, en zwitterionisk buffer, der er anvendelig i området pH 7,9-11,1. CAPS-buffer er meget udbredt i Western- og immunoblotting-eksperimenter samt proteinsekventering og identifikation. Anvendes til elektrooverførsel af proteiner til PVDF (sc-3723) eller nitrocellulosemembraner (sc-3718, sc-3724). Den høje pH af denne buffer gør den nyttig til overførsel af proteiner med en >pI 8,5. og minimal reaktivitet med enzymer eller proteiner, minimale salteffekter.
Opløselighed
Meget vandopløselig (100 g/L) ved 20 °C og methanol (1%).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt forseglet og opbevares køligt, tørt på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1135-40-6
Molekylær formel C9H19NO3S
Molekylvægt (g/mol) 221.32
MDL nummer MFCD00003837
InChI nøgle PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caps, 3-cyclohexylaminopropanesulfonic acid, n-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino, 3-cyclohexylamino propane-1-sulfonic acid, unii-4w981o1lxp, 3-cyclohexylamino propanesulfonic acid, 3-cyclohexylaminopropane-1-sulphonic acid, 3-cyclohexyl-1-propylsulfonic acid
PubChem CID 70815
IUPAC navn 3-(cyclohexylamino)propan-1-sulfonsyre
SMIL OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CAPS
Smeltepunkt 324°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 2835588
Merck Index 14,1767
Opløselighedsinformation Highly water soluble (100g/L) at 20°C,and methanol (1%).
Formel vægt 221.32
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CAPS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulphonic acid