Få mere at vide
Fisherbrand™ Kasketter
Artikelnummer. 11542662 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til brug med kantløse reagensglas
Artikelnummer.
11542662 Til brug med kantløse reagensglas
1 options
Artikelnummer. 11542662
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk resistent jomfru plastik, Bacti-Caps™ give en fast, positiv dyrkningsrørlukning, der tillader en kontrolleret gasudveksling. De er ideelle til brug i videnskab, forskning og andre laboratorier.
  • Bacti-Caps™ til reagensglas uden kant
  • Giv en fast, positiv dyrkningsrør-lukning, der tillader en kontrolleret gasudveksling, hvilket viser sig at være et mere praktisk alternativ til vatpropper
  • Velegnet til alle standard reagensglasstørrelser, de passer til kantløse og plastikrør med en udvendig diameter på 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm og 38 mm
  • De tre fleksible finner støbt på den indvendige væg af hver hætte sikrer en positiv pasform, selv når der forekommer mindre variationer i rørstørrelsen
  • Bacti-Caps™ er lavet af kemisk resistent jomfruplast, så de er upåvirkede af dyrkningsmedier, de fleste syrer, baser, alkoholer og estere
  • Forbedret kulturvækst
  • Farvekodet
  • Kontrolleret gasudveksling
Ordreinfo
ForUseWithEquipment
Tekniske data
Produkttype Culture Tube lukning
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Plast (jomfru)
Mængde Pakke med 10 stk.
Størrelse (metrisk) 38 mm
Til brug med (udstyr) Kantløse reagensglas