Få mere at vide
Melford CAPS
Artikelnummer. 30018139
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018139 500 g
30018138 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018139 Leverandør Melford Leverandørnr. C30060500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
pKa (25°°C): 10,4. Arbejds-pH-området i vandig opløsning er 9,7-11,1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CAPS
CAS 1135-40-6
Mængde 500 g
Molekylær formel C9H19NO3S